Learn More
Acide 2-pyridinesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15781749 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15781749 5 g
15771749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15781749 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455760050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15103-48-7 | Molecular Formula: C5H5NO3S | Molecular Weight: 159.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15103-48-7
Formule moléculaire C5H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 159.16
Numéro MDL MFCD00234080
Clé InChI KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridinesulfonic acid, pyridinesulfonic acid, 2-pyridinesulfonic acid 8ci 9ci, alpha-pyridinesulfonic acid, sulfopyridin, pyridine-2-sulfonicacid, acmc-1bo1h, .alpha.-pyridinesulfonic acid, kzvlnagysakymg-uhfffaoysa
CID PubChem 94849
Nom IUPAC pyridine-2-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridinesulfonic acid
Point de fusion 244.0°C to 249.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble.
Poids de la formule 159.16
Pourcentage de pureté 97%