Learn More
(2-Pyridyl)dithiobimane, TRC
Code produit 30422364
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30422364 5 mg -
30424139 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30422364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9930005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 385398-64-1
Formule moléculaire C15 H15 N3 O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 333.43
Nom IUPAC 1,2,6-trimethyl-7-[(pyridin-2-yldisulfanyl)methyl]pyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione
SMILES CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CSSc3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Pyridyl)dithiobimane
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O2S2/c1-9-11(3)17-12(10(2)15(20)18(17)14(9)19)8-21-22-13-6-4-5-7-16-13/h4-7H,8H2,1-3H3
Poids de la formule 333.0606