Learn More
2'-Chlorhydrate d’acide pyridylacétique, TRC
Code produit 30010511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010511 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP991750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride
CAS 16179-97-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H7 N O2 . Cl H
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (1:1), 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Pyridinylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid monohydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccccn1
Nom IUPAC acide 2-pyridine-2-ylacétique ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 173.6
Poids de la formule 173.0244
Pourcentage de pureté >95%