Learn More
2-Pyridylethylmercaptan, TRC
Code produit 30414535
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414535 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9940002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2044-28-2
Formule moléculaire C7 H9 N S
Poids moléculaire (g/mol) 139.22
Nom IUPAC 2-pyridin-2-ylethanethiol
SMILES SCCc1ccccn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridylethylmercaptan
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
Poids de la formule 139.0456