Learn More
2-Pyridylethylmercaptan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Pyridylethylmercaptan |
| CAS | 2044-28-2 |
| Formule moléculaire | C7 H9 N S |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| SMILES | SCCc1ccccn1 |
| Nom IUPAC | 2-pyridin-2-ylethanethiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.22 |
| Poids de la formule | 139.0456 |