Learn More
2-pyrimidinylthiourée, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486537 10 g 10g
15476537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33681.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 31437-20-4 | C5H6N4S | 154.191 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31437-20-4
Formule moléculaire C5H6N4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.191
Numéro MDL MFCD02662218
Clé InChI MCCLFFQZNBEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrimidin-2-yl thiourea, n-pyrimidin-2-ylthiourea, pyrimidin-2-yl-thiourea, pyrimidin-2-yl thiourea, n-2-pyrimidinyl thiourea, n-pyrimidin-2ylthiourea, 1-pyrimidin-2-ylthiourea, 1-pyrimidin-2-yl-thiourea, amino pyrimidin-2-ylamino methane-1-thione
CID PubChem 2760516
Nom IUPAC pyrimidine-2-ylthiourée
SMILES C1=CN=C(N=C1)NC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrimidinylthiourea
Point de fusion 234°C to 238°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté ≥97%