Learn More
Acide 2-pyrrolidine-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10644005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644005 1 g Flacon en verre ambré 1g
10440944 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10644005 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 941716-91-2
Formule moléculaire C8H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.24
Numéro MDL MFCD09879943
Clé InChI KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 24229715
SMILES OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Poids de la formule 198.25
Pourcentage de pureté 97%