Learn More
2-pyrrolidine-1-ylaniline, Thermo Scientific™
Code produit 10777475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10777475 5 g 5g
10295784 250 mg 250mg
10091284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10777475 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44814DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 21627-58-7
Formule moléculaire C10H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.236
Clé InChI BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
CID PubChem 937501
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylaniline
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 97%