Learn More
2-pyrrolidine-1-ylisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631994 1 g Flacon en verre ambré 1g
10526324 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631994 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50404DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 898289-23-1
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.219
Numéro MDL MFCD08690286
Clé InChI QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 18525845
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylpyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%