Learn More
(2-pyrrolidine-1-ylphényl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 177.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |