Learn More
Acide 2-pyrrolidine-1-ylpyrimidine-5-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10727315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10727315 1 g Flacon en verre ambré 1g
10536154 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727315 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 253315-06-9
Formule moléculaire C9H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.21
Numéro MDL MFCD09054869
Clé InChI BARCKZNRVNLERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 6622038
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylpyrimidine-5-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 97%