Learn More
2-pyrolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Pyrrolidinone |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 25.5°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.1030g/mL |
| Point d’ébullition | 250.0°C |
| Point d’éclair | 138°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Pyrrolidinone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.