Learn More
2-pyrolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419150 2 kg 2kg
11429150 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15332.A3
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.106 g/mol
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-La pyrrolidinone est utilisée comme dérivé dans les produits pharmaceutiques tels que la cotinine, le doxapram, le piracétam, la povidone et l’éthosuximide. Elle est utilisée comme solvant et intermédiaire dans les polymères, les cartouches à jet d’encre et les produits colorants.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et d’autres solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-45-5
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.106
Numéro MDL MFCD00005270
Clé InChI HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
CID PubChem 12025
ChEBI CHEBI:36592
Nom IUPAC pyrrolidine-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidinone
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4875
Quantité 2 kg
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8016
Informations sur la solubilité Miscible with water and other organic solvents.
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone