Learn More
2-Pyrrolidinone, TRC
Code produit 18061330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18061330 50 g 50g
17999729 25 g 25g
18031240 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18061330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99899050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-45-5
Formule moléculaire C4 H7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 85.1
Synonyme 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Pyrrolidone, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidin-2-one, Pyrrolidone, Soluphor P, α-Pyrrolidinone, α-Pyrrolidone, γ-Aminobutyric acid lactam, γ-Aminobutyric lactam, γ-Aminobutyrolactam, γ-Butyrolactam
Nom IUPAC Pyrrolidine-2-1
SMILES O=C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidone
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Poids de la formule 85.0528
Pourcentage de pureté >95%