Learn More
2-quinolinecarbalaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10180722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10180722 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04404DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinolinecarbaldehyde
CAS 5470-96-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule moléculaire C10H7NO
Numéro MDL MFCD00075032
Quantité 1 g
Synonyme 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
Clé InChI WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Nom IUPAC quinoléine-2-carbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
CID PubChem 79619
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97%