Learn More
Acide 2-quinoléinecarboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 93-10-7 |
| Formule moléculaire | C10H7NO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Quinaldic Acid','2-Carboxyquinoline','2-Quinolinic Acid','2-Quinolinylcarboxylic Acid,Quinaldinic Acid','Quinolin-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2ccccc2n1 |
| Nom IUPAC | Acide quinoléine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.17 |
| Poids de la formule | 173.0477 |