Learn More
Acide 2-quinoléinecarboxylique, TRC
Code produit 30409258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7004905G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 93-10-7
Formule moléculaire C10H7NO2
Quantité 5 g
Synonyme Quinaldic Acid','2-Carboxyquinoline','2-Quinolinic Acid','2-Quinolinylcarboxylic Acid,Quinaldinic Acid','Quinolin-2-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
Nom IUPAC Acide quinoléine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Poids de la formule 173.0477