Learn More
2-quinoxalinecarbalaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10739783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10739783 250 mg Flacon en verre ambré -
10676753 1 g Flacon en verre ambré 1g
10547464 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10739783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1593-08-4
Formule moléculaire C9H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Numéro MDL MFCD00272280
Clé InChI UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formylquinoxaline, 2-quinoxalinecarbaldehyde, 2-quinoxalinecarboxaldehyde, quinoxaline-2-carboxaldehyde, chinoxalin-2-aldehyd, pubchem21935, rarechem ak ml 0126, art-chem-bb b000386, quinoxalin-2-carboxaldehyde, 2-quinoxaline-carboxaldehyde
CID PubChem 594088
Nom IUPAC quinoxaline-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinoxalinecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 97%