Learn More
2-quinoxalinecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30409732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409732 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ765200250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinoxalinecarboxaldehyde
CAS 1593-08-4
Formule moléculaire C9H6N2O
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Formylquinoxaline, Quinoxalin-2-carboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
SMILES O=Cc1cnc2ccccc2n1
Nom IUPAC Quinoxaline-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Poids de la formule 158.048