Learn More
Acide 2-quinoxalinecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10613773 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613773 100 mg Flacon en verre 100mg
10160952 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613773 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368681000
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 879-65-2
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Numéro MDL MFCD00012334
Clé InChI UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
CID PubChem 96695
Nom IUPAC Acide quinoxaline-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinoxalinecarboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 206.0°C
Couleur Beige à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement