Learn More
2-Quinoxalinecarboxylique acide (TRC), TRC
Code produit 30134255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134255 10 g 10g
30004204 500 mg 500mg
30006650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ76526510G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879-65-2
Formule moléculaire C9 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Synonyme Quinoxaline-2-carboxylic acid, 2-Carboxyquinoxaline
Nom IUPAC Acide quinoxaline-2-carboxylique
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Poids de la formule 174.0429