Learn More
2-Quinoxalinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quinalphos free hydroxy |
| CAS | 1196-57-2 |
| Formule moléculaire | C8 H6 N2 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| SMILES | Oc1cnc2ccccc2n1 |
| Nom IUPAC | quinoxalin-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.15 |
| Poids de la formule | 146.048 |