Learn More
2-Quinoxalinone, TRC
Code produit 30418133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ765285100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Formule moléculaire C8 H6 N2 O
Quantité 100 g
Synonyme 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES Oc1cnc2ccccc2n1
Nom IUPAC quinoxalin-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Poids de la formule 146.048