Learn More
Acide 2-(S)-hydroxy-4-oxo-4-phénylbutyrique, TRC
Code produit 30394530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394530 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94887550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric Acid
CAS 146912-63-2
Formule moléculaire C10 H10 O4
Quantité 50 mg
Synonyme Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (S)-, (αS)-α-Hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9,12H,6H2,(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMILES O[C@@H](CC(=O)c1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-hydroxy-4-oxo-4-phénylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.0579