Learn More
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phényl)-pipérazin-1-yl]-phényl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Code produit 30332242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332242 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30332242 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6920275MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ph
CAS 1020719-21-4
Formule moléculaire C22 2H5 H22 N5 O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
Nom IUPAC 4-[4-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-il)-1,2,4-triazol-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 398.51
Poids de la formule 398.2479