Learn More
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-méthyloxyphényl)-pipérazin-1-yl]-phényl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Code produit 30335998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335998 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30335998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6933225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-
CAS 1020719-22-5
Formule moléculaire C23 2H5 H24 N5 O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC)cc4
Nom IUPAC 4-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-il)-1,2,4-triazol-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 412.54
Poids de la formule 412.2635