Learn More
Acide 2-(styrylthio)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10580543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10580543 1 g 1g
10405142 10 g 10g
10535934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10580543 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S11590DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13435-97-7
Formule moléculaire C10H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.248
Numéro MDL MFCD00068078
Clé InChI IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
CID PubChem 5474136
Nom IUPAC Acide 2-[(E)-2-phényléthényl]sulfanylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Styrylthio)acetic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5CH=CHSCH2CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.25
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Styrylthio)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.