Learn More
2-succinimido-1,1,3,3-tétrafluoroborate de tétraméthyluronium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11383127
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
105832-38-0
C9H16BF4N3O3
301.05
MFCD00077875
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
9857522
[Diméthylamino-(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)oxyméthyllidène]-diméthylazanium ; tétrafluoroborate
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
105832-38-0
C9H16BF4N3O3
301.05
MFCD00077875
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
9857522
[Diméthylamino-(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)oxyméthyllidène]-diméthylazanium ; tétrafluoroborate
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate (TSTU) acts as an efficient coupling agent through rapid activation of carboxylic acids to form N-succinimidyl active esters, which react with primary amines to form carboxamides. It is effective even in the presence of water. TSTU is selective towards amines in the presence of alcoholic group. It is employed as a coupling regent in the synthesis of peptides. With amine-protected alpha-amino acids, it brings about coupling without significant epimerization. It is useful for linking of sensor molecules with amino groups to amino-functionalized AFM (atomic force microscope) tips.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-succinimido-1,1,3,3-tétrafluoroborate de tétraméthyluronium (TSTU) agit comme un agent de couplage efficace par lʼactivation rapide dʼacides carboxyliques pour former des esters actifs N-succinimidyl qui réagissent avec les amines primaires pour former des carboxamides. Il est efficace même en présence dʼeau. Le TSTU est sélectif à lʼégard des amines en présence dʼun groupe alcoolique. Il est utilisé comme régent de couplage dans la synthèse des peptides. Avec des acides alpha-aminés protégés par des amines, il entraîne un couplage sans une épimérisation significative. Il est utile pour la liaison de molécules de capteurs avec des groupes aminés aux pointes AFM (microscope à force atomique) fonctionnalisées en amino.
Solubilité
Soluble dans lʼacétonitrile, le DMF, le chloroforme, le dichlororméthane et lʼacétonitrile.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Point de fusion 195°C to 200°C
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile,DMF,chloroform,dichlorormethane and acetonitrile.
Poids de la formule 301.05
Pourcentage de pureté 98%