Learn More
2-sulfobenzaldéhyde sel de sodium, TRC
Code produit 30427800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427800 250 g 250g
30414224 50 g -
30427801 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427800 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS689155250G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-72-6
Formule moléculaire C7H5NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.17
Synonyme 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Nom IUPAC sodium ; 2-formylbenzènènsulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Poids de la formule 207.9806