Learn More
2-sulfobenzaldéhyde sel de sodium, TRC
Code produit 30427801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427801 100 g -
30427800 250 g 250g
30414224 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS689155100G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-72-6
Formule moléculaire C7H5NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.17
Synonyme 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Nom IUPAC sodium ; 2-formylbenzènènsulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Poids de la formule 207.9806