Learn More
Anhydride cyclique de l’acide 2-sulfobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride |
| Note relative au nom | tech., 90% |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 116°C to 127°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Point d’ébullition | 184°C to 186°C (18.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |