Learn More
Hydrate d’acide 2-sulfobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490987 100 g 100g
11480987 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23381.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 123333-68-6 | C7H6O5S | 202.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123333-68-6
Formule moléculaire C7H6O5S
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Numéro MDL MFCD00007479
Clé InChI ZMPRRFPMMJQXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-sulfobenzoic acid hydrate, benzoic acid, 2-sulfo-hydrate, acmc-20anmu, 2-sulphobenzoic acid hydrate, c7h6o5s.h2o, 2-sulfobenzoic acid, oxamethane, benzoic acid, 2-sulfo-, monohydrate
CID PubChem 24820382
Nom IUPAC Acide 2-sulfobenzoïque ; Hydrate
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Sulfobenzoic acid hydrate
Point de fusion ∼68°C to 72°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2106852
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 202.19 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%