Learn More
Anhydride 2-sulfobenzoïque, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430913 500 g 500g
11410913 25 g 25g
11420913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13314.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-08-3
Formule moléculaire C7H4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 184.165
Numéro MDL MFCD00005879
Clé InChI NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
CID PubChem 65729
Nom IUPAC 1,1-dioxo-2,1λ{6}benzoxathiol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Sulfobenzoic anhydride
Point de fusion ∼120°C
Point d’ébullition 184°C to 186°C (18 mmHg)
Quantité 500 g
Beilstein 139893
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 94%