Learn More
2-Anhydride sulfobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Sulfobenzoic Anhydride |
| CAS | 81-08-3 |
| Formule moléculaire | C7H4O4S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | o-Sulfobenzoic acid anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H |
| SMILES | O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxathiol-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.17 |
| Poids de la formule | 183.983 |