Learn More
2-Anhydride sulfobenzoïque, TRC
Code produit 30413669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413669 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413669 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68918810G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Sulfobenzoic Anhydride
CAS 81-08-3
Formule moléculaire C7H4O4S
Quantité 10 g
Synonyme o-Sulfobenzoic acid anhydride
Formule InChI InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxathiol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Poids de la formule 183.983