Learn More
2-t-Butyl-3-hydroxy-4-trifluorométhylisoindolin-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-t-Butyl-3-hydroxy-4-trifluoromethylisoindolin-1-one |
| CAS | 1242336-58-8 |
| Formule moléculaire | C13H14F3NO2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14F3NO2/c1-12(2,3)17-10(18)7-5-4-6-8(13(14,15)16)9(7)11(17)19/h4-6,11,19H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N1C(O)c2c(cccc2C(F)(F)F)C1=O |
| Nom IUPAC | 2-tert-butyl-3-hydroxy-4-(trifluorométhyl)-3H-isoindol-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.25 |
| Poids de la formule | 273.0977 |