Learn More
Acide 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-3(-fluorophényl)propanoïque, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10643255
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10643255 1 g 1g
10544905 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643255 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02000DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 114873-01-7
Formule moléculaire C14H18FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 283.299
Numéro MDL MFCD00672522
Clé InChI FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
CID PubChem 2734492
Nom IUPAC Acide(2S)-3-(3-fluorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenylalanine
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.3
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique