Learn More
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-chlorobenzoic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30947766
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947766 1 g
30947633 5 g
30936446 250 mg
30930196 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30947766 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD139651g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-chlorobenzoic acid
CAS 253677-29-1
Formule moléculaire C12H14ClNO4
Numéro MDL MFCD02682158
Quantité 1 g
SMILES O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 271.70
Pourcentage de pureté 97%