Learn More
2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 159624-15-4 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C17H26BNO4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester |
| Clé InChI | LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.21 |
| CID PubChem | 2773231 |
| Poids de la formule | 319.21 |