Learn More
Acide 2-(tert-butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10482064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10482064 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00062DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1032758-88-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C15H24BN3O4
Numéro MDL MFCD09027069
Quantité 1 g
Synonyme 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic a, 2-tert-butoxycarbonyl amino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine
Clé InChI XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 321.184
CID PubChem 17750223
Poids de la formule 321.18
Pourcentage de pureté 97%