Learn More
2-(tert-butyl)-4,6-diméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15793757 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 15793757
Marque: Thermo Scientific Acros 462570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1879-09-0 | C12H18O | 178.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1879-09-0
Formule moléculaire C12H18O
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
Numéro MDL MFCD00002234
Clé InChI OPLCSTZDXXUYDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol, 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol, topanol a, 6-tert-butyl-2,4-xylenol, 6-t-butyl-2,4-xylenol, prodox 340, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4,6-dimethyl, 6-t-butyl-2,4-dimethylphenol, 2,4-xylenol, 6-tert-butyl
CID PubChem 15884
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Point de fusion 22.0°C to 23.0°C
Point d’ébullition 249.0°C
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire (CH3)2(OH)C6H2C(CH3)3
Poids de la formule 178.27
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol