Learn More
2-tert-butyl-4-hydroxyanisole, TRC
Code produit 30138054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138054 500 mg 500mg
30134431 5 g 5g
17991855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB699300500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-32-4
Formule moléculaire C11 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.24
Synonyme 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 4-Methoxy-3-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methoxy-3-tert-butylphenol, tert-Butyl-3-methoxy-4-phenol
Nom IUPAC 3-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES COc1ccc(O)cc1C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
Poids de la formule 180.115