Learn More
2-tert-Butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445567 100 g 100g
11455567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23545.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2409-55-4
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00002381
Clé InChI IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
CID PubChem 17004
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4 -méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Point de fusion 49°C to 54°C
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1817645
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 99%