Learn More
2-tert-Butyl-4-méthylthiazole-5-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15445047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445047 5 g 5g
15455047 250 mg 250mg
15435047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32329.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1256483-61-0
Formule moléculaire C9H15NOS
Poids moléculaire (g/mol) 185.29
Numéro MDL MFCD16660039
Clé InChI HJESPMQKUUFUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butyl-4-methylthiazole-5-methanol, 2-tert-butyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 2-tert-butyl-5-hydroxymethyl-4-methylthiazole
CID PubChem 73012579
Nom IUPAC (2-tert-butyle-4-méthyle-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
SMILES CC1=C(CO)SC(=N1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-4-methylthiazole-5-methanol
Densité 1.085
Point d’ébullition 110°C (0.75 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.525
Quantité 5 g
Poids de la formule 185.29
Pourcentage de pureté 97%