Learn More
Acide 2-tert-butyl-trans-vinylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499377 250 mg 250mg
15489377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52627.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86595-37-1 | C6H13BO2 | 127.978 g/mol
2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-tert-butyl-trans-vinylboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86595-37-1
Formule moléculaire C6H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.978
Numéro MDL MFCD01074624
Clé InChI CTIWKIMYFQSVBZ-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3,3-dimethyl-1-butenylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-en-1-yl boronic acid, 2-t-butyl-e-vinylboronic acid, 2-tert-butyl-e-vinylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-enyl boronic acid, 1-butenyl-3,3-dimethyboronic acid, 1e-3,3-dimethylbut-1-en-1-ylboronic acid, boronic acid, b-3,3-dimethyl-1-buten-1-yl, 3,3-dimethylbut-1-enylboronic acid
CID PubChem 5706775
Nom IUPAC Acide [(E)-3,3-diméthylbut-1-ényl]boronique
SMILES B(C=CC(C)(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid
Point de fusion 78°C to 80°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 127.98
Pourcentage de pureté 97%