Learn More
2-tert-butylbenzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-tert-Butylbenzenesulfonamide |
| CAS | 193013-72-8 |
| Formule moléculaire | C10H15NO2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 2-(1,1-Dimethylethyl)-benzenesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-tert-butylbenzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.3 |
| Poids de la formule | 213.0823 |