Learn More
2-Tert-butylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337206 100 g -
11347206 500 g 500g
11357206 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07294.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-18-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-tert-Butylphenol is used pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-tert-butylphénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,23 g/100 ml (20°C)).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-18-6
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00002223
Clé InChI WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butyl phenol, 2-t-butylphenol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl, phenol, o-tert-butyl, o-t-butylphenol, o-tert-butylphenol, tert-butylphenol, 2-1,1-dimethylethyl phenol, 2-tert-butyl-1-hydroxybenzene, t-butylphenol
CID PubChem 6923
ChEBI CHEBI:34305
Nom IUPAC 2-tert-butylphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butylphenol
Point de fusion -7°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 223°C to 224°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1907120
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.23g/100 mL (20°C)).
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%