Learn More
2-(tert-butylsulfonyl)-3-éthoxyacrylonitrile, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 217.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |