Learn More
2-tert-butyltoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495817
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495817 250 mg 250mg
15475817 1 g 1g
15485817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33036.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1074-92-6 | C11H16 | 148.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-92-6
Formule moléculaire C11H16
Poids moléculaire (g/mol) 148.249
Numéro MDL MFCD00059209
Clé InChI AXHVNJGQOJFMHT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 33712
Nom IUPAC 1-tert-butyl-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyltoluene
Densité 0.89
Indice de réfraction 1.5075
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2667
Synonyme 2-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-2-methylbenzene, toluene, o-tert-butyl, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, benzene, 1,1-dimethylethyl methyl, o-tert-butyltoluene, 1-methyl-2-tert-butylbenzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, t-butyltoluene, o-t-butyltoluene
Poids de la formule 148.25
Pourcentage de pureté 99%