Learn More
2-((tétrahydrofuran-2-yl)méthoxy)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-((Tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenol |
| CAS | 41516-19-2 |
| Formule moléculaire | C11H14O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methoxy]phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O3/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-8-9-4-3-7-13-9/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1OCC2CCCO2 |
| Nom IUPAC | 2-(oxolan-2-ylméthoxy)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.0943 |